Stampa…
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,3-Dihydroxy-1,1,1-trifluoropropane, 3,3,3-Trifluoropropylene glycol
PC49012-1G PC49012-5G PC49012-250MG
APOSPC49012-1GEA 102 EUR
APOSPC49012-1G APOSPC49012-5G APOSPC49012-250MG
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol 97%
3,3,3-Trifluoropropane-1,2-diol
Formula: C₃H₅F₃O₂
Peso molecolare: 130,066 g/mol
Punto di ebollizione: 87…88 °C (25 mm Hg)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02183521
CAS Number: 431-39-0