Stampa…
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-6-cyano-3-fluorophenol
PC49010-1G PC49010-250MG
APOSPC49010-1GEA 1090 EUR
APOSPC49010-1G APOSPC49010-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₃BrFNO
Peso molecolare: 216,007 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18071065
CAS Number: 1257535-02-6
UN: 3439
ADR: 6.1,III