Stampa…
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC49009-1G PC49009-25G PC49009-5G
APOSPC49009-1GEA 14.7 EUR
APOSPC49009-1G APOSPC49009-25G APOSPC49009-5G
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
3-Bromo-2,4-difluoroaniline
Formula: C₆H₄BrF₂N
Peso molecolare: 208,003 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12407090
CAS Number: 103977-79-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III