Stampa…
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-fluoro-o-anisidine, 6-Amino-2-bromo-3-fluoroanisole
PC49008-1G PC49008-250MG
APOSPC49008-1GEA 279 EUR
APOSPC49008-1G APOSPC49008-250MG
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
3-Bromo-4-fluoro-2-methoxyaniline
Formula: C₇H₇BrFNO
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18071064
CAS Number: 1257535-12-8