Stampa…
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-6-cyano-3-fluoroaniline
PC49007-1G PC49007-250MG
APOSPC49007-1GEA 442 EUR
APOSPC49007-1G APOSPC49007-250MG
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
2-Amino-3-bromo-4-fluorobenzonitrile
Formula: C₇H₄BrFN₂
Peso molecolare: 215,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18071063
CAS Number: 1093951-76-8