Stampa…
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Bromo-1-fluoro-3-methoxy-4-nitrobenzene, 3-Bromo-4-fluoro-2-methoxynitrobenzene
PC49006-1G PC49006-250MG
APOSPC49006-1GEA 98.9 EUR
APOSPC49006-1G APOSPC49006-250MG
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
2-Bromo-3-fluoro-6-nitroanisole
Formula: C₇H₅BrFNO₃
Peso molecolare: 250,022 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18071062
CAS Number: 1257535-01-5