Stampa…
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-fluoro-2-hydroxyaniline
PC49005-1G PC49005-5G
APOSPC49005-1GEA 78.6 EUR
APOSPC49005-1G APOSPC49005-5G
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
6-Amino-2-bromo-3-fluorophenol
Formula: C₆H₅BrFNO
Peso molecolare: 206,012 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD18071061
CAS Number: 1257535-00-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III