3-Bromo-4-fluorobenzene-1,2-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆BrFN₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD18071059 CAS Number: 1257535-06-0 UN: 2811 ADR: 6.1,III |