Stampa…
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48999-1G PC48999-250MG
APOSPC48999-1GEA 575 EUR
APOSPC48999-1G APOSPC48999-250MG
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione 95%
8-Bromo-6,7-difluoro-1H-3,1-benzoxazine-2,4-dione
Formula: C₈H₂BrF₂NO₃
Peso molecolare: 278,007 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31710612
CAS Number: 2366994-39-8