Stampa…
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: [4-(1,1,2,2-tetrafluoroethoxy)phenyl]boronic acid
PC48961-1G PC48961-250MG
APOSPC48961-1GEA 575 EUR
APOSPC48961-1G APOSPC48961-250MG
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid 95%
4-(1,1,2,2-Tetrafluoroethoxy)benzeneboronic acid
Formula: C₈H₇BF₄O₃
Peso molecolare: 237,944 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 1254118-45-0