Stampa…
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Ethoxycarbonylmethyl)-3-(4-fluorophenyl)-2-thiourea
PC4895-1G PC4895-500MG
APOSPC4895-1GEA 590 EUR
APOSPC4895-1G APOSPC4895-500MG
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Ethyl 2-{[(4-fluoroanilino)carbothioyl]amino}acetate
Formula: C₁₁H₁₃FN₂O₂S
Peso molecolare: 256.297 g/mol
Punto di fusione: 126…128 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00975556
CAS Number: 338773-28-7