Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48936-1G
PC48936-250MG
APOSPC48936-1GEA
667
EUR
APOSPC48936-1G
APOSPC48936-250MG
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate 95%
Methyl 3-bromo-4-chloro-2-fluorobenzoate
Formula:
C₈H₅BrClFO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28733929 CAS Number: 1804897-28-6 |