Stampa…
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: (2,6-Difluoro-3-pyridyl)methanol
PC48932-1G PC48932-500MG PC48932-5G
APOSPC48932-1GEA 281 EUR
APOSPC48932-1G APOSPC48932-500MG APOSPC48932-5G
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
(2,6-Difluoro-3-pyridin-3-yl)methanol
Formula: C₆H₅F₂NO
Peso molecolare: 145,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD12911481
CAS Number: 1105510-11-9