Stampa…
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48931-1G PC48931-250MG PC48931-5G
APOSPC48931-1GEA 162 EUR
APOSPC48931-1G APOSPC48931-250MG APOSPC48931-5G
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid 95%
5-Bromo-2,3,4-trifluorobenzoic acid
Formula: C₇H₂BrF₃O₂
Peso molecolare: 254,989 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12756771
CAS Number: 212631-85-1