Stampa…
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48924-1G PC48924-250MG
APOSPC48924-1GEA 575 EUR
APOSPC48924-1G APOSPC48924-250MG
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Methyl 3-fluoro-4-sulphamoylbenzoate
Formula: C₈H₈FNO₄S
Peso molecolare: 233,217 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD32070713
CAS Number: 1204574-95-7