Stampa…
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48922-1G PC48922-250MG
APOSPC48922-1GEA 574 EUR
APOSPC48922-1G APOSPC48922-250MG
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Dimethylsulphamoyl)-3-fluorobenzoic acid
Formula: C₉H₁₀FNO₄S
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21817646
CAS Number: 1534724-80-5