Stampa…
6-Amino-2,3-difluorophenol, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48919-1G PC48919-5G
APOSPC48919-1GEA 19 EUR
APOSPC48919-1G APOSPC48919-5G
6-Amino-2,3-difluorophenol, tech
6-Amino-2,3-difluorophenol
Formula: C₆H₅F₂NO
Peso molecolare: 145,107 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094310
CAS Number: 115551-33-2