4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
PC48917-1G
PC48917-250MG
APOSPC48917-1GEA
623
EUR
APOSPC48917-1G
APOSPC48917-250MG
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formula:
C₉H₅F₅O Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31759999 CAS Number: 1453070-24-0 |