Ethyl 2,4-dioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate 90+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Synonyms:
3-[2,4-Dioxo-6-(ethoxycarbonyl)-3-azabicyclo[3.1.0]hex-3-yl]benzotrifluoride, 2,4-Dioxo-6-(ethoxycarbonyl)-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane
PC4885-100MG
PC4885-250MG
PC4885-50MG
APOSPC4885-100MGEA
84.4
EUR
APOSPC4885-100MG
APOSPC4885-250MG
APOSPC4885-50MG
Ethyl 2,4-dioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate 90+%
Ethyl 2,4-dioxo-3-[3-(trifluoromethyl)phenyl]-3-azabicyclo[3.1.0]hexane-6-carboxylate
Formula:
C₁₅H₁₂F₃NO₄ Peso molecolare: 327,255 g/mol Punto di fusione: 184…186 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD01315620 CAS Number: 318237-87-5 |