Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48836-1G
PC48836-250MG
APOSPC48836-1GEA
633
EUR
APOSPC48836-1G
APOSPC48836-250MG
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate 95%
Methyl 5-bromo-3-fluoro-2-(trifluoromethyl)benzoate
Formula:
C₉H₅BrF₄O₂ Peso molecolare: 301,032 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
2090828-54-7 |