3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)nitrobenzene, 2-Fluoro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC48831-1G
PC48831-25G
PC48831-5G
APOSPC48831-1GEA
14.7
EUR
APOSPC48831-1G
APOSPC48831-25G
APOSPC48831-5G
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride 95%
3-Fluoro-4-nitrobenzotrifluoride
Formula:
C₇H₃F₄NO₂ Peso molecolare: 209,098 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD03840208 CAS Number: 402-12-0 |