Stampa…
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48810-1G PC48810-250MG PC48810-5G
APOSPC48810-1GEA 553 EUR
APOSPC48810-1G APOSPC48810-250MG APOSPC48810-5G
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate 95%
Methyl 4-bromo-2,3,6-trifluorobenzoate
Formula: C₈H₄BrF₃O₂
Peso molecolare: 269,015 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06204171
CAS Number: 773134-13-7