Stampa…
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48801-1G PC48801-250MG PC48801-5G
APOSPC48801-1GEA 578 EUR
APOSPC48801-1G APOSPC48801-250MG APOSPC48801-5G
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene 95%
1-Bromo-3-(difluoromethyl)-2-iodobenzene
Formula: C₇H₄BrF₂I
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD18391108
CAS Number: 1261775-78-3