Stampa…
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate, tech
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48798-1G PC48798-250MG
APOSPC48798-1GEA 488 EUR
APOSPC48798-1G APOSPC48798-250MG
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate, tech
Ethyl 2-chloro-4,4-difluoroacetoacetate
Formula: C₆H₇ClF₂O₃
Peso molecolare: 200,568 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD24477415
CAS Number: 933772-60-2