Stampa…
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48797-1G PC48797-250MG
APOSPC48797-1GEA 611 EUR
APOSPC48797-1G APOSPC48797-250MG
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate 95%
tert-Butyl (R)-(1-fluoro-3-methylbutan-2-yl)carbamate
Formula: C₁₀H₂₀FNO₂
Peso molecolare: 205,27 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30378948
CAS Number: 942275-75-4