Stampa…
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48795-1G PC48795-5G PC48795-25G
APOSPC48795-1GEA 311 EUR
APOSPC48795-1G APOSPC48795-5G APOSPC48795-25G
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole 99%
2,4-Dichloro-6-fluoroanisole
Formula: C₇H₅Cl₂FO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD28785944
CAS Number: 54300-72-0