2-(4-Amino-3-methyl-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC48792-1G
PC48792-250MG
APOSPC48792-1GEA
611
EUR
APOSPC48792-1G
APOSPC48792-250MG
2-(4-Amino-3-methyl-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol 95%
2-(4-Amino-3-methyl-5-nitrophenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropan-2-ol
Formula:
C₁₀H₈F₆N₂O₃ Peso molecolare: 318,173 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD31722922 CAS Number: 2366994-38-7 |