Stampa…
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48788-1G PC48788-250MG
APOSPC48788-1GEA 137 EUR
APOSPC48788-1G APOSPC48788-250MG
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 95%
2-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₄BrF₃O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31726320
CAS Number: 2379918-32-6
UN: 1993
ADR: 3,III