Stampa…
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-3-ethynyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC48787-1G PC48787-250MG PC48787-5G
APOSPC48787-1GEA 115 EUR
APOSPC48787-1G APOSPC48787-250MG APOSPC48787-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)phenylacetylene
Formula: C₉H₄BrF₃O
Peso molecolare: 265,027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31726319
CAS Number: 2366994-52-5
UN: 1993
ADR: 3,III