Stampa…
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)ethanol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48784-1G PC48784-250MG
APOSPC48784-1GEA 145 EUR
APOSPC48784-1G APOSPC48784-250MG
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)ethanol
1-(8-Chloro-6-(trifluoromethyl)-[1,2,4]triazolo[4,3-a]pyridin-3-yl)ethanol
Formula: C₉H₇ClF₃N₃O
Peso molecolare: 265.62 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30726053
CAS Number: 1823182-85-9