Stampa…
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48783-1G PC48783-250MG PC48783-5G
APOSPC48783-1GEA 158 EUR
APOSPC48783-1G APOSPC48783-250MG APOSPC48783-5G
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
2-Methoxy-6-(trifluoromethyl)pyrimidin-4(3H)-one
Formula: C₆H₅F₃N₂O₂
Peso molecolare: 194,111 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD16988116
CAS Number: 175354-56-0