Stampa…
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48781-1G PC48781-250MG
APOSPC48781-1GEA 337 EUR
APOSPC48781-1G APOSPC48781-250MG
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
4-Methyl-6-(trifluoromethyl)pyrimidine-2-thiol
Formula: C₆H₅F₃N₂S
Peso molecolare: 194,178 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01459879
CAS Number: 78018-17-4