Stampa…
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48780-1G PC48780-250MG
APOSPC48780-1GEA 161 EUR
APOSPC48780-1G APOSPC48780-250MG
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2,6-Dinitro-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formula: C₈H₂F₃N₃O₄
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD17168414
CAS Number: 35213-02-6