Stampa…
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48779-1G PC48779-250MG
APOSPC48779-1GEA 394 EUR
APOSPC48779-1G APOSPC48779-250MG
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
7-(Trifluoromethyl)quinazolin-4(3H)-one
Formula: C₉H₅F₃N₂O
Peso molecolare: 214,144 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09954857
CAS Number: 16499-58-4