Stampa…
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48777-1G PC48777-250MG PC48777-5G
APOSPC48777-1GEA 493 EUR
APOSPC48777-1G APOSPC48777-250MG APOSPC48777-5G
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
2,3,4-Trifluoro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formula: C₈H₄F₆O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31629891
CAS Number: 2244085-32-1