Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene 96%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48773-1G PC48773-250MG PC48773-5G
APOSPC48773-1GEA 328 EUR
APOSPC48773-1G APOSPC48773-250MG APOSPC48773-5G
2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene 96%
2-Chloro-4-fluoro-5-iodonitrobenzene
Formula: C₆H₂ClFINO₂
Peso molecolare: 301,441 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD30723635
CAS Number: 2244086-60-8