Stampa…
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48771-1G PC48771-5G PC48771-250MG
APOSPC48771-1GEA 430 EUR
APOSPC48771-1G APOSPC48771-5G APOSPC48771-250MG
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline 97%
2-Chloro-4-fluoro-5-iodoaniline
Formula: C₆H₄ClFIN
Peso molecolare: 271,459 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD31629890
CAS Number: 2091569-03-6