Stampa…
Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,4-Bis(trifluoromethyl)-1,1,2,3,3,4,5,5,6-nonafluoro-6-(pentafluoroethyl)cyclohexane
PC4877-100G PC4877-25G PC4877-5G
APOSPC4877-100GEA 299 EUR
APOSPC4877-100G APOSPC4877-25G APOSPC4877-5G
Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Perfluoro(1,3-dimethyl-5-ethylcyclohexane)
Formula: C₁₀F₂₀
Peso molecolare: 500,075 g/mol
Punto di ebollizione: 144…146 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04972337
CAS Number: 155609-20-4