Stampa…
5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 1-Bromo-4-chloro-2-fluoro-5-nitrobenzene
PC48769-1G PC48769-5G PC48769-10G
APOSPC48769-1GEA 49.5 EUR
APOSPC48769-1G APOSPC48769-5G APOSPC48769-10G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene 97%
5-Bromo-2-chloro-4-fluoronitrobenzene
Formula: C₆H₂BrClFNO₂
Peso molecolare: 254,441 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD12024826
CAS Number: 1311197-88-2