Stampa…
2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC48765-1G PC48765-250MG
APOSPC48765-1GEA 296 EUR
APOSPC48765-1G APOSPC48765-250MG
2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
2,3,5,6-Tetrafluorobenzenesulphonyl chloride
Formula: C₆HClF₄O₂S
Peso molecolare: 248,583 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06409089
CAS Number: 776-09-0
UN: 3265
ADR: 8,III