Stampa…
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48762-1G PC48762-250MG PC48762-5G
APOSPC48762-1GEA 493 EUR
APOSPC48762-1G APOSPC48762-250MG APOSPC48762-5G
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine 95%
2-Bromo-3-(2,2,2-trifluoroethoxy)pyridine
Formula: C₇H₅BrF₃NO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11878543
CAS Number: 256473-06-0