Stampa…
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48760-1G PC48760-250MG
APOSPC48760-1GEA 720 EUR
APOSPC48760-1G APOSPC48760-250MG
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Amino-3-nitro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formula: C₈H₅F₃N₂O₄
Peso molecolare: 250,132 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11847296
CAS Number: 22227-60-7