Stampa…
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48755-1G PC48755-250MG PC48755-5G
APOSPC48755-1GEA 255 EUR
APOSPC48755-1G APOSPC48755-250MG APOSPC48755-5G
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
7-Fluorobenzo[b]thiophene-2-carboxaldehyde
Formula: C₉H₅FOS
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD17169315
CAS Number: 698367-34-9