Stampa…
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48752-250MG PC48752-1G PC48752-5G
APOSPC48752-250MGEA 69.6 EUR
APOSPC48752-250MG APOSPC48752-1G APOSPC48752-5G
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol 98%
3-Bromo-2,5-difluorobenzyl alcohol
Formula: C₇H₅BrF₂O
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD27923603
CAS Number: 1159186-56-7