Stampa…
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48749-1G PC48749-250MG
APOSPC48749-1GEA 155 EUR
APOSPC48749-1G APOSPC48749-250MG
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride 97%
2-Fluoro-3-nitrobenzyl chloride
Formula: C₇H₅ClFNO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09955448
CAS Number: 1020718-00-6