Stampa…
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48747-1G PC48747-250MG
APOSPC48747-1GEA 98.6 EUR
APOSPC48747-1G APOSPC48747-250MG
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid 95%
5-Bromo-3-(trifluoromethyl)picolinic acid
Formula: C₇H₃BrF₃NO₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD13185433
CAS Number: 1211580-84-5