Stampa…
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline 95%
Fornitore: Apollo Scientific
PC48742-1G PC48742-5G
APOSPC48742-1GEA 77.1 EUR
APOSPC48742-1G APOSPC48742-5G
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline 95%
5-Bromo-2-chloro-4-fluoroaniline
Formula: C₆H₄BrClFN
Peso molecolare: 224,458 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD21603962
CAS Number: 305795-89-5