6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC48737-10G
PC48737-1G
PC48737-5G
APOSPC48737-10GEA
430
EUR
APOSPC48737-10G
APOSPC48737-1G
APOSPC48737-5G
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde 98%
6-Bromo-2-fluoro-3-methoxybenzaldehyde
Formula:
C₈H₆BrFO₂ Peso molecolare: 233,034 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD09261251 CAS Number: 853792-27-5 |