Stampa…
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC48735-1G PC48735-250MG
APOSPC48735-1GEA 655 EUR
APOSPC48735-1G APOSPC48735-250MG
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile 95%
6-Bromo-2-fluoro-3-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₂BrFIN
Peso molecolare: 325,904 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD31629889
CAS Number: 217816-65-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III