tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC48733-1G
PC48733-250MG
APOSPC48733-1GEA
654
EUR
APOSPC48733-1G
APOSPC48733-250MG
tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate 95%
tert-Butyl (2-fluoroethyl)carbamate
Formula:
C₇H₁₄FNO₂ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD22374847 CAS Number: 178181-52-7 |